Przejdź do
C1359
Calcein AM solution
≥90% purity (HPLC), solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H46N2O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
994.86
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-664-3
MDL number:
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calcein AM solution, 4 mM in DMSO, ≥90% (HPLC), solution
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solution
concentration
4 mM in DMSO
technique(s)
titration: suitable
color
colorless, white to off-white
λmax
491-497 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI key
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
Application
In cells, calcein AM solution has been used in calcein-AM dye transfer assay. It has been used for the staining of cells to study quantification of cell-migration. It has been used to study cytotoxic effects of drugs in cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Calcein AM is a membrane permeable nonfluorescent molecule. It is converted to fluorescent calcein by intracellular esterases. Calcein has limited membrane permeability. Calcein AM is also a substrate for p-glycoprotein (Pgp). Presence of Pgp results in efflux of calcein AM and thereby decreases cellular fluorescence. On the other hand, presence of Pgp inhibitor increases cellular entry of calcein AM and thereby increases cellular fluorescence. Calcein AM plays an important role in early drug discovery.
Fluorescent cell permeable derivative of calcein.
Physical form
Solution in 0.4% Calcein AM and 99.6% DMSO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1778356496206700
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
4 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
colorless, white to off-white
color
-
color
-
color
off-white
form
solution
form
solid
form
-
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Overexpression of connexin 43 reduces melanoma proliferative and metastatic capacity.
Tittarelli A, Guerrero I, et al.
British Journal of Cancer, 115, e14-e14 (2016)
Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery for Lead Selection (2005)
PEA15 impairs cell migration and correlates with clinical features predicting good prognosis in neuroblastoma.
Gawecka JE, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 131, 1556-1556 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1359-100UL04061833467435
Questions
  1. Once thawed, can the solution be frozen again? If yes, should the aliquots be made?
    1 answer
    1. The recommended long term storage temperature for the product is -20°C. No formal studies have been performed to determine how many times the solution can be thawed and refrozen at -20°C, nor is solution stability data available for the product once it has been diluted. Given this absence of data, it would be best to store the product in single use aliquots.