Merck
T2826
Sigma-Aldrich
TargeTron Vector pACD4K-C-loxP
Expression Vector for Bacterial Gene Knockout
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The TargeTron Vector pACD4K-C-loxP is a 7,745bp E. coli expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (TA0100). The vector is linearized at the HindIII and BsrGI sites. This vector differs from the original pACD4K-C vector (included in the TargeTron Gene Knockout System) in that it has loxP sites flanking each end of the kanamycin ORF that allow for removal of the kanamycin resistance marker via Cre-loxP mediated recombination. After removal of the kanamycin resistance marker, sequential knockouts can be generated.
Inne uwagi
For more information and to view applications data, please visit www.sigma-aldrich.com/targetron.
Informacje prawne
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)