Key Documents
T2788
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.6, 1 M
Synonim(y):
Tris hydrochloride solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
sterylność
0.2 μm filtered
Postać
solution
stężenie
1 M
zanieczyszczenia
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.6
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter