Merck
T2452
Sigma-Aldrich
Talsaclidine
≥98% (HPLC), oil
Synonim(y):
(R)-3-(2-Propynyloxy)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane, WAL 2014
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
oil
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCO[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11/h1,9-10H,3-8H2/t10-/m0/s1
Klucz InChI
XVFJONKUSLSKSW-JTQLQIEISA-N
Działania biochem./fizjol.
Talsaklidyna pomaga w promowaniu nieamyloidogennego szlaku α-sekretazy w układach modelowych. Jest bardziej skuteczna w stymulowaniu receptorów muskarynowych M 1 niż receptorów M 2 i M 3. U znieczulonych świnek morskich talsaklidyna nie ma działania bronchospastycznego, ale powoduje skurcz izolowanego mięśnia tchawicy. Talsaklidyna jest uważana za potencjalnego kandydata do cholinergicznej terapii zastępczej.
Talsaclidine is a M1 selective muscarinic receptor agonist.
Talsaclidine is a M1 selective muscarinic receptor agonist. Concentration-dependently, talsaclidine increases the release of APPs and dose-dependently. Talsaclidine decreases Aβ formation and decreases cerebrospinal fluid Aβ in AD patients.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory acetylocholiny (muskarynowe) w Podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze argonu
Uwaga dotycząca przygotowania
Talsaclidine is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 5 mg/ml.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Wienrich et al.
Life sciences, 68(22-23), 2593-2600 (2001-06-08)
In functional pharmacological assays, talsaclidine has been described as a functionally preferential M1 agonist with full intrinsic activity, and less pronounced effects at M2- and M3 receptors. In accordance with this, cholinomimetic central activation measured in rabbits by EEG recordings
A Walland et al.
European journal of pharmacology, 330(2-3), 213-219 (1997-07-09)
The aim of the present investigation was to determine the reasons why the muscarinic receptor agonist talsaclidine (WAL 2014 FU, 1-azabicyclo[2.2.2] octane,3-(2-propynyloxy)-, (R)-,(E)-2-butenedioate) is devoid of bronchospastic effects in anaesthetized guinea pigs but causes contracture in isolated tracheal muscle from
C Hock et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 920, 285-291 (2001-02-24)
Brain amyloid load in Alzheimer's disease (AD) is, at least in genetic forms, associated with overproduction of amyloid beta-peptides (A beta). Thus, lowering A beta production is a central therapeutic target in AD and may be achieved by modulating such
Produkty
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.