Przejdź do
L0521
Lipoxin A4
ethanol solution
Synonim(y):
(5S,6R,15S)-Trihydroxy-(7E,9E,11Z,13E)-Eicosatetraenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Form:
ethanol solution
4960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
ethanol solution
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C=C/C=C/[C@@H](O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4-,7-5+,13-9+,14-10+/t17-,18+,19-/m0/s1
InChI key
IXAQOQZEOGMIQS-SSQFXEBMSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipoxin A4 (LXA4) is synthesized from arachidonic acid and is an endogenous lipoxygenase-derived eicosanoid mediator. It is a potent human protein kinase C activator. It inhibits cytotoxicity of natural killer cells. LXA4 regulates the immune system and inflammation. In the brain, it modulates neuronal signaling and slow wave sleep. LXA4 binds to cannabinoid receptors. LXA4 plays a key role in the maintenance of endometrium and reproductive function. Depletion of LXA4 contributes to the pathophysiology of cystic fibrosis (CF).
Packaging
Packaged under argon.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
437720G7276485209
description
ethanol solution
description
Lipoxin A4, CAS 89663-86-5, is a potent inhibitor of cytotoxic activity of human natural killer cells. Shown to be as potent as LTB4 in stimulating human neutrophils to generate superoxides.
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
description
98 atom % D
form
ethanol solution
form
liquid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoxin A4
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)