Kluczowe dokumenty
T1535
Trizma® hydrochloride
≥99% (redox titration)
Synonim(y):
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (redox titration)
zanieczyszczenia
≤0.5% water (Karl Fischer)
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
rozpuszczalność
40 % (w/w), clear, colorless
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
absorpcja
≤0.05 at 290 at 40%
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt podobny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1