T0888
Glycerol trihexanoate
~99%
Synonim(y):
1,2,3-Tricaproylglycerol, Glycerol tricapronate, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
~99%
Postać
liquid
gęstość
0.98 g/mL (lit.)
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
Klucz InChI
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves