Kluczowe dokumenty
SYND281010
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 10 mL
Synonim(y):
Synthware D281010
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech D281010
pojemność butelki
10 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Żarówka destylacyjna, Kugelrohr, 14/20, 10 ml, 85 mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; destylacja; still; kugelrohr
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)