Kluczowe dokumenty
SRP8055
Sigma-Aldrich
Tim-3 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM3, TIMD3
Wybierz wielkość
100 μG
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
monomer 48 kDa by calculation
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HAVCR2(84868)
Opis ogólny
Rodzina TIM (limfocyty T/błonowe, immunoglobuliny i mucyny) odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej, w tym alergii, astmy, tolerancji przeszczepów, autoimmunizacji i odpowiedzi na infekcje wirusowe. Unikalna struktura domen regionu zmiennego immunoglobulin TIM umożliwia wysoce specyficzne rozpoznawanie fosfatydyloseryny (PtdSer), eksponowanej na powierzchni komórek apoptotycznych. Tim-3, białko transbłonowe typu I, zawiera immunoglobulinę i domenę podobną do mucyny w części zewnątrzkomórkowej oraz motyw fosforylacji tyrozyny w części cytoplazmatycznej. TIM-3 ulega preferencyjnej ekspresji na komórkach Th1 i Tc1 i generuje sygnał hamujący skutkujący apoptozą komórek Th1 i Tc1. TIM-3 ulega również ekspresji na niektórych komórkach dendrytycznych i może pośredniczyć w fagocytozie komórek apoptotycznych i krzyżowej prezentacji antygenu. Tim-3 hamuje agresywne reakcje auto i alloimmunologiczne, w których pośredniczą limfocyty Th1. Blokada szlaku Tim-3 poprzez podanie białka fuzyjnego Tim-3:Fc przyspiesza cukrzycę u myszy bez otyłości, powoduje hiperproliferację komórek Th1 i uwalnianie cytokin Th1 w modelu eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (EAE) oraz zapobiega nabyciu tolerancji na przeszczep indukowanej blokadą kostymulacji.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm roztworu filtrowanego w PBS.
Rekonstytucja
Odtworzyć w sterylnym PBS w stężeniu 100 μg/ml.
Inne uwagi
Zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego Tim-3 (aa 22-200) jest połączona z N-końcem regionu Fc ludzkiej IgG1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)