Kluczowe dokumenty
SRP8021
Sigma-Aldrich
NMNAT1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
EC 2.7.7.1, IL-1F9, NMN adenylyltransferase 1, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1
Wybierz wielkość
10 μG
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1170,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
His tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
monomer ~33.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
≥0.2 mg/mL
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NMNAT1(64802)
Opis ogólny
Jądrowa izoforma NMNAT. Katalizuje powstawanie NAD+ z mononukleotydu nikotynamidowego (NMN) i ATP. Może również wykorzystywać deamidowaną formę mononukleotydu kwasu nikotynowego (NAMN) jako substrat z taką samą wydajnością. Wchodzi w interakcje z PARP-1/ARTD1. Chroni przed degeneracją aksonów po urazach mechanicznych lub toksycznych. Ulega szerokiej ekspresji.
Postać fizyczna
Roztwór w 50 mM fosforanie sodu, pH 8,0, zawierający 300 mM chlorek sodu, 2 mM DTT i 10% glicerol.
Inne uwagi
Ludzki NMNAT1 o pełnej długości (aa 1-279) jest połączony na N-końcu z tagiem His.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)