Przejdź do
F8557
FK866 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, NAD biosynthesis inhibitor
Synonim(y):
FK866 hydrochloride hydrate, (E)-N-[4-(1-benzoylpiperidin-4-yl)butyl]-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, K22.175
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N3O2·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.97 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
FK866 hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)CCCCNC(=O)\C=C\c3cnccc3)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+
InChI key
KPBNHDGDUADAGP-VAWYXSNFSA-N
General description
FK866 is used to treat inflammatory diseases and cancer.
Application
FK866 hydrochloride hydrate has been used:
  • to investigate its effects on intra-axonal NAD+ levels
  • to induce NAD+ depletion
  • to reduce the level of tumor necrosis factor-α (TNF-α), nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) and interleukin-6 (IL-6) in the ischemic brain tissue
Biochem/physiol Actions
FK866 is a potent inhibitor of NAD biosynthesis, and a specific inhibitor of NAMPT (Nicotinamide Phosphoribosyltransferase, visfatin, PBEF). NAMPT functions as an intra-cellular and extra-cellular NAD biosynthetic enzyme that is important for regulating metabolism and stress resistance through sirtuins and other NAD-consuming regulators. NAMPT also acts as a cytokine independent of its enzymatic activity, playing a major part in regulating immune responses.
FK866 is a potent inhibitor of NAD biosynthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481908F5807S4696
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)