SRP6529
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
EC 2.7.1.23, NADK, Poly (P)/ATP NAD Kinase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
monomer ~50 kDa (monomer.Human full length NAD kinase aa 1- 446 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NADK(65220)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3