Kluczowe dokumenty
SRP6427
Sigma-Aldrich
FGFR1/CD331
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FGFBR, FGFR-1, H2, HBGFR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.1 kDa
observed mol wt 60-65 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Arg 22 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 20 and 100 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGFR1(2260)
Opis ogólny
Gen FGFR1 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 8p11.23.[1] Koduje on receptor kinazy tyrozynowej na powierzchni komórki i należy do rodziny FGFR.[2]
Receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1 (FGFR1) jest również znany jako podstawowy receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1 (BFGFR1), kinaza tyrozynowa podobna do FMS, CD331 i jest receptorową kinazą tyrozynową, której ligandami są specyficzni członkowie rodziny czynników wzrostu fibroblastów. Białko to jest jednym z kilku receptorów czynnika wzrostu fibroblastów, które są pokrewnymi białkami zaangażowanymi w ważne procesy, takie jak podział komórek, regulacja wzrostu i dojrzewania komórek, tworzenie naczyń krwionośnych, gojenie się ran i rozwój embrionalny. Białko FGFR1 obejmuje błonę komórkową, dzięki czemu jeden koniec białka pozostaje wewnątrz komórki, a drugi koniec wystaje z zewnętrznej powierzchni komórki. Takie umiejscowienie umożliwia białku FGFR1 interakcję ze specyficznymi czynnikami wzrostu na zewnątrz komórki i odbieranie sygnałów, które pomagają komórce reagować na otoczenie. Gdy czynniki wzrostu przyłączają się do białka FGFR1, receptor wyzwala kaskadę reakcji chemicznych wewnątrz komórki, które nakazują komórce przejście pewnych zmian, takich jak dojrzewanie w celu podjęcia wyspecjalizowanych funkcji. Uważa się, że białko FGFR1 odgrywa ważną rolę w rozwoju układu nerwowego. Białko to może również pomagać w regulacji wzrostu kości długich, takich jak duże kości ramion i nóg.
Działania biochem./fizjol.
Białko Fgfr1 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1) zapobiega przejściu śródbłonka w mezenchymę poprzez obniżenie poziomu transformującego czynnika wzrostu β. W ten sposób Fgfr1 pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu naczyń krwionośnych, który jest ogólnie zaburzony przez cukrzycę.[3] Regulacja w górę genu FGFR1 wskazuje na progresję nowotworu i jest obserwowana w raku płaskonabłonkowym.[2]
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FGFR1 is critical for the anti-endothelial mesenchymal transition effect of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline via induction of the MAP4K4 pathway.
Li J, et al.
Cell Death & Disease, 8(8), e2965-e2965 (2017)
High-affinity internalizing human scFv-fc antibody for targeting FGFR1-overexpressing lung cancer.
Sokolowska-Wedzina A, et al.
Molecular Cancer Research (2017)
A genome?wide linkage scan for cleft lip and cleft palate identifies a novel locus on 8p11?23.
Riley B M, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 143(8), 846-852 (2007)