Kluczowe dokumenty
SRP6215
Sigma-Aldrich
Enterokinase human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Proteaza serynowa 7, proteaza przezbłonowa seryny 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
97.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<2 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ENTK(5651)
Opis ogólny
Enzym enterokinaza jest proteazą serynową kodowaną przez 3696 nukleotydowy cDNA, który zawiera otwartą ramkę odczytu 3057 nukleotydów. Kodowany prekursor jest rozszczepiany, tworząc aktywne białko, które zawiera 784 aminokwasowy łańcuch ciężki, a następnie 235 aminokwasowy łańcuch lekki, które są połączone jednym lub więcej wiązaniami dwusiarczkowymi. Stwierdzono, że mRNA ulega ekspresji tylko w jelicie cienkim, a białko znajduje się w enterocytach dwunastnicy i proksymalnej części jelita czczego. Ludzki gen enterokinazy jest zlokalizowany na chromosomie 21q21.[1]
Zastosowanie
Enterokinaza została wykorzystana do aktywacji preparatów enzymów trzustkowych.[2] Została ona wykorzystana do aktywacji i oznaczania aktywności trypsyny w wydzielaniu enzymów trzustkowych.[3]
Działania biochem./fizjol.
Enzym enterokinaza jest glikoproteiną, która katalizuje konwersję trypsynogenu do trypsyny, która aktywuje zymogeny trzustkowych enzymów trawiennych. Niedobór tego enzymu powoduje niedobór białka, ponieważ zymogeny nie są aktywowane. Wrodzony niedobór enteropeptydazy prowadzi do poważnych zaburzeń wchłaniania jelitowego z biegunką, wymiotami i niewydolnością wzrostu. [1][4][5]
Postać fizyczna
Sterylnie filtrowany przez filtr 0,2 mikrona. Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,5 i 1 mM chlorku wapnia.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Purification and sequencing of a trypsin-sensitive cholecystokinin-releasing peptide from rat pancreatic juice. Its homology with pancreatic secretory trypsin inhibitor.
Iwai K
The Journal of Biological Chemistry, 262, 8956-8959 (1987)
Immunofluorescent localisation of enterokinase in human small intestine.
Hermon-Taylor J
Gut, 18, 259-265 (1977)
Pharmacological studies of FUT-175, nafamostat mesilate. V. Effects on the pancreatic enzymes and experimental acute pancreatitis in rats.
Iwaki M
Japanese Journal of Pharmacology, 41, 155-162 (1986)
Expression, purification, and characterization of human enteropeptidase catalytic subunit in Escherichia coli.
Gasparian ME
Protein Expression and Purification, 31, 133-139 (2003)
Y Kitamoto et al.
Biochemistry, 34(14), 4562-4568 (1995-04-11)
Enterokinase is a serine protease of the duodenal brush border membrane that cleaves trypsinogen and produces active trypsin, thereby leading to the activation of many pancreatic digestive enzymes. Overlapping cDNA clones that encode the complete human enterokinase amino acid sequence