SRP6177
CETP human
recombinant, expressed in insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BPIFF, Cholesteryl ester transfer protein, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
55 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<1 EU/μg (LAL test)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CETP(1071)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)