Kluczowe dokumenty
SRP6047
Sigma-Aldrich
TNF receptor-associated protein 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
TNFR-associated protein 1, TRAP 1, TRAP-1, TRAP1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
76.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
~13.5 mg/mL
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TRAP1(10131)
Opis ogólny
Ludzki TRAP1 należy do rodziny mitochondrialnych białek szoku cieplnego. Te molekularne chaperony są wysoce konserwatywne i odgrywają ważną rolę w transdukcji sygnału, fałdowaniu i degradacji białek. Rekombinowany ludzki TRAP1 ma C-końcowy znacznik FLAG i ma 702 reszty aminokwasowe. Został zidentyfikowany jako ochronny dla przeżycia komórek i został zasugerowany jako cel dla terapii przeciwnowotworowych. Może być również przydatny w badaniach obejmujących kinetykę enzymów, badania przesiewowe aktywatorów i profilowanie selektywności.
Postać fizyczna
50 mM fosforan potasu pH 7,4, 50 mM chlorek sodu, 0,5 mM DTT, 0,5 mM EDTA i 2,5% glicerol.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)