Merck
SAB4200800
Sigma-Aldrich
Przeciwciało antykolagenowetypu X, mysie monoklonalne
clone COL-10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-COL10A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
COL-10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
deer, porcine, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human osteosarcoma SaOS-2 cells
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL10A1(1300)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Macierz zewnątrzkomórkowa (ECM), znajdująca się w środowisku zewnątrzkomórkowym wszystkich tkanek i narządów, zapewnia fizyczne mikrośrodowisko dla komórek i podłoże do ich zakotwiczenia. Służy jako rusztowanie tkankowe i jest dynamiczną strukturą, której organizacja i skład modulują różne procesy komórkowe, w tym proliferację komórek, przyłączanie, migrację, różnicowanie i przeżycie. Skład pozakomórkowego szkieletu wszystkich kręgowców jest zdominowany przez rodzinę białek kolagenowych, z których każdy ma unikalne cechy dostosowane do jego funkcji i lokalizacji.
Kolagen typu X, znany również jako łańcuch alfa-1(X) kolagenu (COL10A1), jest produktem hipertroficznych chondrocytów. Ma podobną strukturę domeny do kolagenu typu VIII. Ponadto oba typy kolagenu stanowią główne składniki heksagonalnej struktury sieciowej, w której cząsteczki kolagenu łączą się ze sobą poprzez interakcje obejmujące niepotrójnie helikalne regiony końcowe. Pomimo tych podobieństw, stwierdzono różne rozmieszczenie tkanek dla tych dwóch cząsteczek: kolagen typu VIII jest rozprowadzany w różnych tkankach, podczas gdy typ X jest ograniczony do normalnej płodowej chrząstki przerostowej w strefach wzrostu kości długich, kręgów i żeber oraz w chrząstce tarczycy u dorosłych (> 21 lat). Występuje również w kalusie złamań kości, chrząstce zwyrodnieniowej stawów i nowotworach chondrogennych i może być zaangażowany w mineralizację chrząstki. Kolagen typu X nie jest włóknisty, ale tworzy drobne włókna okołokomórkowe w połączeniu z kolagenem chrząstki. Wchodzi w interakcje z białkami macierzy, takimi jak koneksyna V, chondrokalceina, kolagen II i proteoglikany, a także z Ca2+. Mutacje w tym genie są związane ze schmid metaphyseal chondroplasia (MCDS).
Opracowanie przeciwciał przeciwko kolagenom zapewniło skuteczną metodę badania dystrybucji tych białek tkanki łącznej oraz badania interakcji nabłonkowo-mezenchymalnych, nowotworzenia i biologii błony podstawnej w ontogenezie i różnicowaniu nabłonka.8 Przeciwciała reagujące specyficznie z kolagenem typu X są przydatne do badania specyficznej zróżnicowanej ekspresji tkanek i lokalizacji kolagenu typu X.
Immunogen
Kolagen świński typu X
Zastosowanie
Monoclonal Anti-Collagen, Type X specyficznie rozpoznaje natywny i zdenaturowany kolagen typu X. Nie rozpoznaje kolagenu typu I, II, III, V, IX i XI. Zaobserwowano reaktywność z ludzkim, jelenim i świńskim kolagenem typu X. Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym w immunoblotingu (∼ 60 kDa w preparacie zdenaturowanym), immunofluorescencji i immunohistochemii.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joanna J Moss et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(11), e22002-e22002 (2021-10-29)
Autophagy is a catabolic process responsible for the removal of waste and damaged cellular components by lysosomal degradation. It plays a key role in fundamental cell processes, including ER stress mitigation, control of cell metabolism, and cell differentiation and proliferation