Kluczowe dokumenty
SRP5232
Sigma-Aldrich
EIF2S1, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
EIF-2, EIF-2α, EIF-2A, EIF2, EIF2A
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~40 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Opis ogólny
Podjednostka 1 α eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2 (EIF2S1) to białko o masie 35 kDa. Jest to podjednostka α eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2 (eIF2α). Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 14q23.3.
Działania biochem./fizjol.
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 podjednostka 1 α (EIF2S1) katalizuje pierwszy regulowany etap inicjacji syntezy białek i promuje wiązanie inicjującego tRNA do podjednostek rybosomalnych 40S. Wiązanie zachodzi jako trójskładnikowy kompleks metionylo-tRNA, EIF2 i GTP. Ser51 w dojrzałym ludzkim białku EIF2-α działa jako jedyne miejsce fosforylacji, które prowadzi do represji syntezy białek. EIF2-α odgrywa również istotną rolę w erytropoezie.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ER stress and autophagy contribute to CsA-induced death of malignant glioma cells
Iwona Anna
Autophagy (2012)
Mechanism of activation of the double-stranded-RNA-dependent protein kinase, PKR
Krishna m
FEBS Journal (2001)
V K Pathak et al.
Molecular and cellular biology, 8(2), 993-995 (1988-02-01)
The phosphorylation of the alpha-subunit of initiation factor eIF-2 leads to an inhibition of protein synthesis in mammalian cells. We have performed site-directed mutagenesis on a cDNA encoding the alpha-subunit of human eIF-2 and have replaced the candidate sites of
Ppp1r15 gene knockout reveals an essential role for translation initiation factor 2 alpha (eIF2a) dephosphorylation in mammalian development
Heather P
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2008)
Direct interaction between STAT3 and EIF2AK2 controls fatty acid-induced autophagy
Mireia N
Autophagy (2012)