Kluczowe dokumenty
SRP5148
Sigma-Aldrich
Tubulin, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
M40, MGC117247, MGC16435, OK/SW-cl.56, TUBB, TUBB5
Wybierz wielkość
20 μG
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1710,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~76 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TUBB(203068)
Opis ogólny
Białko tubuliny-β 1 (TUBB1) jest głównym składnikiem mikrotubul.[1] Poprzednie prace sugerowały, że "domena wiążąca mikrotubule" tau (składająca się z trzech lub czterech niedoskonałych 18-aminokwasowych powtórzeń, oddzielonych 13- lub 14-aminokwasowymi regionami między powtórzeniami) może wiązać się z C-końcowymi końcami zarówno monomerów α, jak i β tubuliny. Występuje w komórkach krwiotwórczych i pasmach brzeżnych płytek krwi.[2] Gen kodujący TUBB1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6p21.[3]
Zastosowanie
Tubulina znakowana GST została użyta w Western blotting oraz w Mass spec jako kontrola.[4]
Działania biochem./fizjol.
Interakcja tubuliny-β 1 (TUBB1) z białkami związanymi z mikrotubulami (MAP), takimi jak tau, ma fundamentalne znaczenie dla struktury i funkcji mikrotubul. Odgrywa rolę w tworzeniu cytoszkieletu.[1][4] Badania wykazały, że TUBB1 jest celem różnych środków antytubulinowych stosowanych w leczeniu raka. Późniejsze badania wykazały również, że mutacje TUBB1 w próbkach klinicznych są rzadkie i jest mało prawdopodobne, aby przyczyniały się do oporności na leki.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An expressed beta-tubulin gene, TUBB, is located on the short arm of human chromosome 6 and two related sequences are dispersed on chromosomes 8 and 13.
Floyd_smith G
Experimental Cell Research (1986)
M F Chau et al.
Biochemistry, 37(51), 17692-17703 (1999-01-28)
The interaction between tubulin subunits and microtubule-associated proteins (MAPs) such as tau is fundamental for microtubule structure and function. Previous work has suggested that the "microtubule binding domain" of tau (composed of three or four imperfect 18-amino acid repeats, separated
The intricate relationship between microtubules and their associated motor proteins during axon growth and maintenance
Andreas Prokop
Neural Dev. (2013)
Root morphogenic pathways in Eucalyptus grandis are modified by the activity of protein arginine methyltransferases
Krista l
BMC plant biology (2017)
The beta 1 tubulin R307H single nucleotide polymorphism is associated with treatment failures in immune thrombocytopenia (ITP)
Paula A
British Journal of Haematology (2013)