Merck
SRP5144
Sigma-Aldrich
Stathmin, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
C1orf215, FLJ32206, LAP18, Lag, MGC138869, MGC138870, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1
Wybierz wielkość
50 μG
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1600,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~19 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... STMN1(3925)
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The stathmin phosphoprotein family: intracellular localization and effects on the microtubule network.
Gavet O
Journal of Cell Science, 111(Pt 22), 3333-3346 (1998)
STMN1 overexpression correlates with biological behavior in human cutaneous squamous cell carcinoma.
Li X
Pathology Research and Practice, 211(11), 816-823 (2015)
Covalent modification of stathmin by CCNU determined by FTMS analysis of modified proteins and tryptic peptides.
Wu WW
Biochemical and Biophysical Research Communications, 367(1), 7-13 (2008)
A Sobel
Trends in biochemical sciences, 16(8), 301-305 (1991-08-01)
Stathmin is a ubiquitous, phylogenetically conserved protein present in the cytoplasm of cells in a variety of unphosphorylated and phosphorylated forms. Its expression and phosphorylation are regulated throughout development and in response to extracellular signals regulating cell proliferation, differentiation and
Microtubule depolymerization contributes to spontaneous neurotransmitter release in vitro.
Velasco, et al.
Communications biology, 6, 488-488 (2023)