Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócusage
sufficient for 100 colorimetric tests
application(s)
advanced drug delivery
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
neurological disorders, Alzheimer′s disease
storage temp.
−20°C
General description
Acetylocholinoesteraza (AChE), znana również jako cholinoesteraza RBC, występuje głównie we krwi i synapsach nerwowych. AChE katalizuje hydrolizę neuroprzekaźnika acetylocholiny do choliny i kwasu octowego, reakcję niezbędną do powrotu neuronu cholinergicznego do stanu spoczynku po aktywacji. Zahamowanie enzymu prowadzi do akumulacji acetylocholiny, hiperstymulacji receptorów nikotynowych i muskarynowych oraz zaburzeń neuroprzekaźnictwa. Hamowanie AChE jest ważnym celem w leczeniu choroby Alzheimera, a inhibitory AChE są najczęściej stosowanymi lekami. Oprócz choroby Alzheimera, inhibitory AChE są przydatne w diagnozowaniu lub leczeniu chorób takich jak jaskra, miastenia, rozdęcie pęcherza moczowego i innych. Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów acetylocholinoesterazy opiera się na ulepszonej metodzie Ellmana, w której tiocholina wytwarzana w wyniku działania acetylocholinoesterazy tworzy żółty kolor z kwasem 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoesowym). Intensywność koloru produktu, mierzona przy 412 nm, jest proporcjonalna do aktywności enzymu w próbce.
Application
- Ocena in vitro wybranych koreańskich roślin pod kątem aktywności antyoksydacyjnej i antyacetylocholinoesterazy...: Badania te oceniają aktywność przeciwutleniającą i przeciwacetylocholinoesterazową różnych koreańskich roślin za pomocą badań przesiewowych in vitro, prezentując zastosowanie zestawu do badań przesiewowych w badaniach nad produktami naturalnymi (Lee et al., 2017).
Nadaje się do badań przesiewowych inhibitorów i oceny inhibitorów acetylocholinoesterazy.
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów acetylocholinoesterazy może być używany do:
- Odkrywania leków
- Badania nad chorobami neurologicznymi
- Badania nad chorobą Alzheimera
Features and Benefits
Wydajne badanie przesiewowe inhibitorów: Badanie przesiewowe w kierunku inhibitorów AChE przy użyciu zaledwie 5 μL badanego związku i krótkiego, 15-minutowego czasu reakcji, oferując usprawnioną i łatwą procedurę.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 200 colorimetric test | usage sufficient for 200 fluorometric tests |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| relevant disease(s) neurological disorders, Alzheimer′s disease | relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?