Merck
SRP5112
Sigma-Aldrich
p63, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP63, TP73L, p40, p51, p53CP, p73H, p73L
Wybierz wielkość
50 μG
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1470,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~92 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TP63(8626)
Opis ogólny
p63 is the primordial member of the p53 family that acts in a conserved process of monitoring the integrity of the female germline, whereas the functions of p53 are restricted to vertebrate somatic cells for tumor suppression. p63 protein plays an important role in the development and maintenance of stratified epithelial tissues. p63 is critical for maintaining the progenitor-cell populations that are necessary to sustain epithelial development and morphogenesis. Mutations in p63 are associated with ectodermal dysplasia, cleft lip/palate syndrome 3 (EEC3) and split-hand/foot malformation 4 (SHFM4).
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eun-Kyung Suh et al.
Nature, 444(7119), 624-628 (2006-11-24)
Meiosis in the female germ line of mammals is distinguished by a prolonged arrest in prophase of meiosis I between homologous chromosome recombination and ovulation. How DNA damage is detected in these arrested oocytes is poorly understood, but it is
A Yang et al.
Nature, 398(6729), 714-718 (1999-05-05)
The p63 gene, a homologue of the tumour-suppressor p53, is highly expressed in the basal or progenitor layers of many epithelial tissues. Here we report that mice homozygous for a disrupted p63 gene have major defects in their limb, craniofacial