Kluczowe dokumenty
SAB5700692
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ZO-1produkowane u królika
Synonim(y):
TJP1, ZO-1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
186
195
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.57 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TJP1(7082)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zlokalizowane na powierzchni błony cytoplazmatycznej międzykomórkowych połączeń ścisłych. Kodowane białko może być zaangażowane w transdukcję sygnału na połączeniach komórka-komórka. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1600-1700 ludzkiego ZO-1 (NP_003248.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)