Merck
SRP5074
Sigma-Aldrich
PTPN13 (2169-2485), active, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZp686J1497, PNP1, PTP-BAS, PTP-BL, PTP1E, PTPL1, PTPLE
Wybierz wielkość
10 μG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
2040-2760 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~61 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTPN13(5783)
Opis ogólny
PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. PTPN13 is a large protein that possesses a PTP domain at C-terminus, and multiple noncatalytic domains, which include a domain with similarity to band 4.1 superfamily of cytoskeletal-associated proteins, a region consisting of five PDZ domains, and a leucine zipper motif. PTPN13 binds to a negative regulatory domain in Fas that inhibits Fas-induced apoptosis.
Postać fizyczna
Supplied in 20mM MOPS, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 30% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Inazawa et al.
Genomics, 31(2), 240-242 (1996-01-15)
PTPN13 is a protein tyrosine phosphatase that associates with the C-terminal negative regulatory domain in the Fas (APO-1/CD95) receptor. The PTPN13 protein contains six GLGF repeats that have been found in the rat postsynaptic density protein (PSD-95) and the Drosophila
J Saras et al.
The Journal of biological chemistry, 269(39), 24082-24089 (1994-09-30)
A novel cytoplasmic protein tyrosine phosphatase (PTP), PTPL1, was identified and cloned using a polymerase chain reaction-based approach. Overlapping cDNA clones encompass an open reading frame of 7398 base pairs, predicting a protein of 2466 amino acid residues with a