Kluczowe dokumenty
SRP3317
Sigma-Aldrich
ANGPTL-3 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ANG-5, ANGPT5
Wybierz wielkość
50 μG
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
62.0 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ANGPTL3(27329)
Opis ogólny
ANGPTL-3 (białko podobne do angiopoetyny 3) jest członkiem rodziny angiopoetyny strukturalnie powiązanych białek, charakteryzujących się zwiniętą domeną N-końcową i C-końcową domeną podobną do fibrynogenu.[1] Występuje głównie w hepatocytach i jest również wydzielany do krążenia.[2] Gen jest mapowany na ludzki chromosom 1p31.[3]
Rekombinowany ludzki ANGPTL-3 jest glikoproteiną, która migruje w analizie SDS-PAGE (elektroforeza w żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu) przy pozornej masie cząsteczkowej 62 kDa i zawiera 452 reszty aminokwasowe, w tym C-końcowy znacznik His.
Działania biochem./fizjol.
ANGPTL-3 (Angiopoietin like protein 3) może wywierać działanie związane zarówno z angiogenezą, jak i metabolizmem lipidów.[4][5] ANGPTL-3 hamuje lipazę lipoproteinową (LPL) i lipazę śródbłonkową (EL), co skutkuje zwiększeniem poziomu trójglicerydów i cholesterolu związanego z HDL (lipoproteiny o dużej gęstości) w osoczu.[2] Część białka ANGPTL-3 podobna do fibrynogenu może wiązać integryny α-5/β-3, prowadząc do adhezji i migracji komórek śródbłonka.[5] Mutacje w tym genie mogą powodować rodzinną połączoną hipobetalipoproteinemię.[1]
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Zhao et al.
Cardiovascular diabetology, 15(1), 132-132 (2016-09-14)
Angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) is a major lipoprotein regulator and shows positive correlation with high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-c) in population studies and ANGPTL3 mutated subjects. However, no study has looked its correlation with HDL components nor with HDL function in patients
Circulating angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) and ANGPTL3 concentrations in relation to anthropometric and metabolic profiles in Korean children: a prospective cohort study.
Chung HS, et al.
Cardiovascular Diabetology, 15, 1-1 (2016)
ANGPTL3 stimulates endothelial cell adhesion and migration via integrin alpha vbeta 3 and induces blood vessel formation in vivo.
Camenisch G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 17281-17281 (2002)
Post-GWAS methodologies for localisation of functional non-coding variants: ANGPTL3.
Oldoni F, et al.
Atherosclerosis, 246, 193-193 (2016)
Mitsuru Ono et al.
The Journal of biological chemistry, 278(43), 41804-41809 (2003-08-12)
Angiopoietin-like 3 (ANGPTL3) is a secreted protein that is mainly expressed in the liver and regulates lipid metabolism by inhibiting the lipolysis of triglyceriderich lipoproteins. Using deletion mutants of human ANGPTL3, we demonstrated that the N-terminal coiled-coil domain-containing fragment-(17-207) and