Kluczowe dokumenty
SRP3306
Sigma-Aldrich
SCD40 LIGAND
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CD154, TNFSF5, TRAP, gp39
Wybierz wielkość
50 μG
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
5-10 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
16.3 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFSF5(959)
Opis ogólny
CD40, należący do nadrodziny receptorów TNF, jest białkiem powierzchniowym komórek ulegającym ekspresji na komórkach B, komórkach dendrytycznych, monocytach, komórkach nabłonka grasicy oraz, na niskim poziomie, na limfocytach T. Sygnalizacja za pośrednictwem CD40 odgrywa ważną rolę w proliferacji i różnicowaniu komórek B i ma kluczowe znaczenie dla zmiany klasy immunoglobulin (Ig). Zakotwiczony w błonie ligand CD40 ulega ekspresji niemal wyłącznie na aktywowanych limfocytach T CD4+. Brak ekspresji CD40L prowadzi do "niedoboru odporności z hiper-IgM", choroby charakteryzującej się brakiem produkcji IgG, IgA i IgE. Ludzki gen CD40L koduje 261 aminokwasowe białko transbłonowe typu II, które zawiera 22 aminokwasową domenę cytoplazmatyczną, 24 aminokwasową domenę transbłonową i 215 aminokwasową domenę zewnątrzkomórkową. Rozpuszczalna forma CD40L jest białkiem o masie 18 kDa zawierającym cały region homologiczny do TNF CD40L i jest generowana in vivo przez wewnątrzkomórkowe przetwarzanie proteolityczne pełnej długości CD40L. Rekombinowany ludzki rozpuszczalny ligand CD40 jest białkiem o masie 16,3 kDa zawierającym 149 reszt aminokwasowych obejmujących wiążącą receptor domenę TNF-podobną CD40L.
Działania biochem./fizjol.
CD40, należący do nadrodziny receptorów TNF, jest białkiem powierzchniowym ulegającym ekspresji na komórkach B, komórkach dendrytycznych, monocytach, komórkach nabłonka grasicy oraz, na niskim poziomie, na limfocytach T. Rozpuszczalna forma CD40L jest białkiem o masie 18 kD, zawierającym cały region homologiczny TNF. Rozpuszczalna forma CD40L jest białkiem o masie 18 kDa zawierającym cały region homologiczny do TNF CD40L i jest generowana in vivo przez wewnątrzkomórkowe przetwarzanie proteolityczne CD40L o pełnej długości. Rekombinowany ludzki rozpuszczalny ligand CD40 jest białkiem o masie 16,3 kDa zawierającym 149 reszt aminokwasowych obejmujących wiążącą receptor domenę TNF-podobną CD40L.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contribution of surface localization to platelet activation by CD154 antibodies and introduction of a novel approach for studying immune complex activity.
Meghan Hatfield et al.
Thrombosis research, 127(6), 571-575 (2010-01-20)
D Hollenbaugh et al.
The EMBO journal, 11(12), 4313-4321 (1992-12-01)
Signals delivered to B cells via CD40 can synergize with those provided by other B cell surface receptors to induce B cell proliferation and antibody class switching as well as modulate cytokine production and cell adhesion. Recently, it has been