Przejdź do
SRP0576
CD40L (CD154), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen komórek T Gp39, Białko aktywacyjne związane z TNF, CD154, TNFSF5, TRAP, członek nadrodziny 5 ligandu czynnika martwicy nowotworów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
18.4 kDa
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
18.4 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD40LG(959)
General description
Ludzki CD40L, antygen komórek T Gp39, białko aktywacyjne związane z TNF, TRAP, członek nadrodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 z N-końcowym His-tagiem, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 18,4 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0560SRP0630SRP0556
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
18.4 kDa
mol wt
45.9 kDa
mol wt
23.6 kDa
mol wt
44 kDa
Gene Information
human ... CD40LG(959)
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
Gene Information
human ... TNFRSF9(3604)
UniProt accession no.
P29965
UniProt accession no.
Q9Y5U5
UniProt accession no.
P43489
UniProt accession no.
Q07011
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)