Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CN=CC=C1)NCCCCC2CCN(CC2)C(C3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CCCCCCC#CC5=CC=CC6=C5CN(C6=O)C7C(NC(CC7)=O)=O)=O
InChI
1S/C49H59N7O5/c57-45(22-16-38-12-10-26-50-35-38)51-27-7-6-11-37-24-29-55(30-25-37)48(60)40-17-19-41(20-18-40)54-33-31-53(32-34-54)28-8-4-2-1-3-5-13-39-14-9-15-42-43(39)36-56(49(42)61)44-21-23-46(58)52-47(44)59/h9-10,12,14-20,22,26,35,37,44H,1-4,6-8,11,21,
InChI key
JTTGVFCANBFLCE-CJLVFECKSA-N
Powiązane kategorie
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3718-25MG | 04065269284505 |
| SML3718-5MG | 04065269284512 |