SRP2026
p75 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DFS70, LEDGF, MGC74712, PAIP, p75
Wybierz wielkość
1770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1770,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~61.6 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
500 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PSIP2(11168)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)