Kluczowe dokumenty
GF61553022
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 25mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI047920
Wybierz wielkość
1 EA
2870,00 zł
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 615-530-22
dł. × śr.
200 mm × 25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)