rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~84 kDa
stężenie
0.1 μg/μL
nr dostępu
NM_003159
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HRAS1(6792)
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1