Kluczowe dokumenty
SRP0594
Sigma-Aldrich
Mysz TDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
3-dioksygenaza-2, TDO, Tryptofan 2
Wybierz wielkość
50 μG
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
49 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
mouse ... TDO2(56720)
Opis ogólny
Myszowa 2,3-dioksygenaza tryptofanu-2 (TDO2), GenBank Accession No. NM_019911, a.a. 2-406(end) z N-końcowym His-tagiem, wyrażana w systemie ekspresji komórek E. coli. MW = 49 kDa.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)