Merck
SRP0579
Ludzkie TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
3-dioksygenaza, TDO-2, TDO2, Tryptofan 2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
49 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
49 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TDO2(6999)
General description
Ludzka 2,3-dioksygenaza tryptofanu (TDO), znana również jako TDO2, GenBank Accession No. NM_005651, a.a. 2-406(end) z N-końcowym His-tagiem, wyrażana w systemie ekspresji komórek E. coli. MW = 49 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)