Kluczowe dokumenty
SRP0481
Sigma-Aldrich
TRIM24 (896-1014) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, tripartite motif containing 24
Wybierz wielkość
100 μG
3140,00 zł
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
3140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TRIM24(8805)
Opis ogólny
Ludzka bromodomena zawierająca potrójny motyw 24 (TRIM24), znana również jako TIF1 (GenBank Accession No. NM_015905) aminokwasy 896 - 1014 z N-końcowym tagiem HIS, MW = 15 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tsai, W.W., et al.
Nature, 468, 927-932 (2012)
Misato Kikuchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1828-1836 (2009-11-17)
The androgen receptor (AR) is a ligand-dependent transcription factor that belongs to the family of nuclear receptors, and its activity is regulated by numerous AR coregulators. AR plays an important role in prostate development and cancer. In this study, we