Kluczowe dokumenty
SRP0378
Sigma-Aldrich
PLU-1 murine
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JARID1B, KDM5B, lysine (K)-specific demethylase 5B
Wybierz wielkość
20 μG
3410,00 zł
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
3410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
mouse ... KDM5B(75605)
Opis ogólny
Mouse PLU-1, also known as JARID1B and KDM5B (GenBank Accession No. NM_152895), amino-acids 2-751 with N-terminal FLAG-tag, MW = 86 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenichi Yamane et al.
Molecular cell, 25(6), 801-812 (2007-03-17)
Posttranslational modification of chromatin by histone methylation has wide-ranging effects on nuclear function, including transcriptional regulation, maintenance of genome integrity, and epigenetic inheritance. The enzymes utilized to place histone methylation marks are well characterized, but the identity of a histone
Angela Barrett et al.
International journal of cancer, 121(2), 265-275 (2007-03-22)
The PLU-1/JARID1B nuclear protein, which is expressed in a high proportion of breast cancers, but shows restricted expression elsewhere, belongs to the ARID family of proteins, known to play important roles in development, differentiation, transcriptional regulation and chromatin remodeling. PLU-1/JARID1B