Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
42.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... JAK2(3717)
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥60% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source - |
| concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration - |
| mol wt 42.5 kDa | mol wt 99 kDa | mol wt 65 kDa | mol wt ~64 kDa |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?