Przejdź do
SRP0318
JMJD1A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JHDM2A, KDM3A, lysine (K)-specific demethylase 3A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥40% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
148.2 kDa
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥40% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
148.2 kDa
packaging
pkg of 20 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KDM3A(55818)
General description
Human JMJD1A (also known as KDM3A or JHDM2A), (GenBank Accession No. NM_018433), amino acids 2-1322 (end) with Nterminal FLAG-tag, MW=148.2 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Physical form
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 90 ng/uL Flag peptide, 10% Glycerol, and 3 mM DTT.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0321SRP0320SRP0313
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥40% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
mol wt
148.2 kDa
mol wt
67 kDa
mol wt
83 kDa
mol wt
75 kDa
UniProt accession no.
Q9Y4C1
UniProt accession no.
Q6B0I6
UniProt accession no.
O94953
UniProt accession no.
Q8NHM5
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)