Kluczowe dokumenty
SRP0357
Sigma-Aldrich
NEK2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HsPK21, NEK2A, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 2, NLK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥65% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
1.2 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NEK2(4751)
Opis ogólny
Ludzki NEK2 (GenBank Accession No. NM_002497) pełnej długości z N-końcowym tagiem HIS6, MW=53 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która fosforyluje 1 nmol substratu białka zasadowego mieliny (MBP) na minutę przy pH 7,4 i temperaturze 30°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margarida Fardilha et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1030, 468-478 (2005-01-22)
Mammalian sperm were previously shown to express the PP1gamma2 isoform of protein phosphatase 1 (PP1) as well as its regulatory proteins inhibitor 2 and glycogen synthase kinase 3. Furthermore, the development of sperm motility during transit through the epididymis correlates
Lynda Fletcher et al.
Biochimica et biophysica acta, 1744(2), 89-92 (2005-06-14)
Two splice variants of Nek2 kinase, a member of the NIMA-related family, have been identified as Nek2A and Nek2B. Nek2A regulates centrosome disjunction, spindle formation checkpoint signaling, and faithful chromosome segregation. A specific role for Nek2B has not yet been