, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N5O · xHCl
Masa cząsteczkowa:
401.50 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
InChI key
HLHNFJNSQZZUNW-MAEOIBBWSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?