Kluczowe dokumenty
SRP0351
Sigma-Aldrich
PDGFRb active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD140B, JTK12, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
rozpuszczalność
soluble
water: soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Opis ogólny
Obszar badań: Cykl komórkowy
Ludzki PDGFRbeta (GenBank Accession No. NM_002609), domena cytoplazmatyczna, aminokwasy 558-1106 (koniec) z N-końcowym His-tagiem, MW= 62 kDa, wyrażany w komórkach Sf9 poprzez system ekspresji Baculovirus.
Receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR) należy do podklasy III receptorowych kinaz tyrozynowych. PDGFR występuje jako dwie izoformy, receptory PDGFa i PDGFb, składające się z pięciu zewnątrzkomórkowych pętli immunoglobulinowych (Ig) i wewnątrzkomórkowej domeny kinazy tyrozynowej (TK).
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
Receptor PDGFβ bierze udział w rozwoju nerek, serca, łożyska, naczyń krwionośnych i układu sercowo-naczyniowego. Pomaga również regulować ciśnienie płynu śródmiąższowego w tkankach, zapobiegając w ten sposób obrzękom. Aktywacja receptora PDGFβ odgrywa kluczową rolę w procesie gojenia się ran. Oprócz tych funkcji, jego nadekspresja jest związana z rakiem żołądka.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The PDGF family: four gene products form five dimeric isoforms
Fredriksson, Linda and Li, Hong and Eriksson, Ulf
Cytokine & Growth Factor Reviews, 15(4) (2004)
Drug targeting to myofibroblasts: Implications for fibrosis and cancer
Yazdani S, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 121, 101-116 (2017)
PDGFRB is a potential prognostic biomarker and correlated with immune infiltrates in gastric cancer
Liu B, et al.
Cancer Biomarkers : Section A of Disease Markers, 34(2), 251-264 (2022)
C H Heldin et al.
Physiological reviews, 79(4), 1283-1316 (1999-10-03)
Platelet-derived growth factor (PDGF) is a major mitogen for connective tissue cells and certain other cell types. It is a dimeric molecule consisting of disulfide-bonded, structurally similar A- and B-polypeptide chains, which combine to homo- and heterodimers. The PDGF isoforms
L Claesson-Welsh et al.
Molecular and cellular biology, 8(8), 3476-3486 (1988-08-01)
The structure of the human receptor for platelet-derived growth factor (PDGF) has been deduced through cDNA cloning. A 5.45-kilobase-pair cDNA clone predicts a 1,106-amino-acid polypeptide, including the cleavable signal sequence. The overall amino acid sequence similarity with the murine PDGF