Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1539
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin 5 Antibody, clone 3H17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AQP-5
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.29 kDa
observed mol wt ~28 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, monkey, feline, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3H17 to królicze rekombinowane przeciwciało monoklonalne, które specyficznie wykrywa akwaporynę-5 u wielu gatunków. Jego celem jest epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiej akwaporyny 5.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło akwaporynę 5 w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło akwaporynę 5 w lizatach z komórek MCF-7 i Raw264.7 oraz w tkance gruczołów ślinowych myszy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło akwaporynę 5 (AQP5) w linii komórkowej MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło akwaporynę 5 (AQP5) w wycinkach tkanek ludzkich gruczołów ślinowych.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło akwaporynę 5 (AQP5) w wycinkach tkanek ludzkich gruczołów ślinowych.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała akwaporynę 5 z KD wynoszącym 1,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Akwaporyna-5 (UniProt: P55064; znana również jako AQP-5) jest kodowana przez gen AQP5 (Gene ID: 362) u człowieka. Akwaporyny to wysoce konserwatywna grupa białek błonowych, które biorą udział w dwukierunkowym przenoszeniu osmotycznie napędzanej wody i małych substancji rozpuszczonych przez błony komórkowe. Zawierają dwa tandemowe powtórzenia, z których każde zawiera trzy domeny rozprzestrzeniające błonę i pętlę tworzącą pory z charakterystycznym motywem Asn-Pro-Ala (NPA). Akwaporyna-5 jest homotetrameryczną, wieloprzepustową glikoproteiną błonową, która zawiera sześć domen cytoplazmatycznych, sześć ciągłych domen transbłonowych, dwie nieciągłe domeny transbłonowe i cztery domeny zewnątrzkomórkowe. Jej końce aminowe i karboksylowe znajdują się w cytoplazmie. Jest wykrywany w ekrynowych gruczołach potowych skóry, przewodzie pokarmowym, korze nerkowej i komórkach nabłonka pochwy. W układzie oddechowym ulega ekspresji w drogach oddechowych na błonie wierzchołkowej komórek nabłonka kolumnowego i na błonie wierzchołkowej surowiczych komórek gruczołów podśluzówkowych. W płucach ulega ekspresji w błonie szczytowej pneumocytów typu I. Odgrywa ważną rolę w wydzielaniu płynów w gruczołach ślinowych i wykazano, że jest niezbędny do aktywacji przez receptor przejściowego potencjału kationowego podrodziny V członka 4 (TRPV4) przez hipotonię. Wraz z TRPV4 kontroluje regulacyjny spadek objętości w komórkach nabłonka ślinianek. Mutacje w genie AQP5 zostały powiązane z rozwojem rogowacenia dłoniowo-podeszwowego, choroby charakteryzującej się nieprawidłowym zgrubieniem skóry na dłoniach i podeszwach stóp. Nadekspresję akwaporyny-5 zaobserwowano również w kilku ludzkich nowotworach, a knockdown AQP5 prowadzi do częściowo zmniejszonej progresji cyklu komórkowego z fazy G1 do fazy S i apoptozy. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Direito, I., et al. (2016). Cell. Mol. Life Sci. 73(8); 1623-1640).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)