Thanks for the support. Price is bit high. Kindly try to reduce the price.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 108,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
108,00 zł
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Trypsin-EDTA solution is used for the following applications:
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable |
| biological source Porcine | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine | biological source Porcine |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| concentration 10 × | concentration 1 × | concentration 0.25% | concentration 1 × |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile; sterile-filtered |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin-EDTA solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?