Kluczowe dokumenty
SRP0322
Sigma-Aldrich
JMJD6 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Jumonji domain-containing protein 6, PSR, PTDSR
Wybierz wielkość
20 μG
3130,00 zł
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
3130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
1.87 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... JMJD6(23210)
Opis ogólny
Ludzki JMJD6 (domena Jumonji zawierająca 6), znany również jako PTDSR (GenBank Accession No. NM_001081461), aminokwasy 2-414 (koniec) z N-końcowym tagiem GST, MW=74 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phillip Hahn et al.
PloS one, 5(10), e13769-e13769 (2010-11-10)
Methylation of residues in histone tails is part of a network that regulates gene expression. JmjC domain containing proteins catalyze the oxidative removal of methyl groups on histone lysine residues. Here, we report studies to test the involvement of Jumonji
Bingsheng Chang et al.
Science (New York, N.Y.), 318(5849), 444-447 (2007-10-20)
Arginine methylation occurs on a number of proteins involved in a variety of cellular functions. Histone tails are known to be mono- and dimethylated on multiple arginine residues where they influence chromatin remodeling and gene expression. To date, no enzyme
Abby Farrell et al.
JCI insight, 4(8) (2019-04-19)
Human placenta development and a successful pregnancy is incumbent upon precise oxygen-dependent control of trophoblast migration/invasion. Persistent low oxygen leading to failed trophoblast invasion promotes inadequate spiral artery remodeling, a characteristic of preeclampsia. Angiomotin (AMOT) is a multifaceted scaffolding protein
Celia J Webby et al.
Science (New York, N.Y.), 325(5936), 90-93 (2009-07-04)
The finding that the metazoan hypoxic response is regulated by oxygen-dependent posttranslational hydroxylations, which regulate the activity and lifetime of hypoxia-inducible factor (HIF), has raised the question of whether other hydroxylases are involved in the regulation of gene expression. We
Yan Liu et al.
Oncogene, 38(7), 980-997 (2018-09-07)
Overexpression of Jumonji domain-containing 6 (JMJD6) has been reported to be associated with more aggressive breast cancer characteristics. However, the precise role of JMJD6 in breast cancer development remains unclear. Here, we demonstrate that JMJD6 has intrinsic tyrosine kinase activity