Przejdź do
AC-0341A
HSP70 (EP377)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Application:
IHC (p)
Citations:
-
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AC-0363AC-0363AAC-0341
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
Białka szoku cieplnego (HSP) to konserwatywna rodzina białek ulegających wszechobecnej ekspresji, która działa w celu ochrony komórek przed różnymi uszkodzeniami środowiskowymi. Dwa białka z tej rodziny, HSP70 i HSP27, wykazują silną aktywność antyapoptotyczną; ich nadekspresja pozwala komórkom przetrwać w zmiennych warunkach. HSP są zaangażowane w proces nowotworzenia - wpływają na regulację cyklu komórkowego, oporność wielolekową i modulują funkcję p53. HSP70 badano w różnych nowotworach złośliwych, w tym w raku piersi, płuc, jamy ustnej, prostaty i szyjki macicy. Większość wyników wiązała nadekspresję HSP70 ze złym rokowaniem i opornością na leczenie. Niedawno ustalono przydatność diagnostyczną HSP70 w identyfikacji raka wątrobowokomórkowego (HCC). HSP70 był najsilniej regulowanym genem w zaawansowanym HCC, a jego immunoreaktywność obserwowano w większości HCC. Jego czułość i swoistość określono odpowiednio na 74% i 98%. Co więcej, panel trzech przeciwciał z HSP70, Glypican 3 i syntetazy glutaminy jest w stanie odróżnić HCC od guzków dysplastycznych wysokiego stopnia ze 100% swoistością, gdy 2 markery są dodatnie.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i &< 0,1% azydku sodu
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z [email protected]
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AC-0341A04061838509048