Kluczowe dokumenty
SRP0181
Sigma-Aldrich
AHCY Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, CuBP, S-Adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH
Wybierz wielkość
50 μG
2910,00 zł
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... AHCY(191)
Opis ogólny
Ludzka AHCY (ludzka hydrolaza S-adenozylo-homocysteiny) (GenBank Accession No. NM_000687), (aminokwasy 2-końcowe) z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 73 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, badań przesiewowych inhibitorów i profilowania selektywności.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)