Kluczowe dokumenty
SRP0117
Sigma-Aldrich
Sirtuin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, SIR2L3, SIRT3, Silent mating type information regulation 2, sir2-like 3
Wybierz wielkość
100 μG
2740,00 zł
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRT3(23410)
Opis ogólny
Sirtuina 3 (SIRT3) jest członkiem rodziny zależnych od NAD+ deacetylaz białkowych zwanych sirtuinami (SIRT). U ssaków istnieje siedem rodzajów SIRT (od SIRT1 do 7). SIRT 3 jest obecna w macierzy mitochondrialnej.[1][2]
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że sirtuina 3 (SIRT3) jest zaangażowana w metabolizm, ponieważ jej ekspresja jest tłumiona w mięśniach zwierząt z cukrzycą i zwiększona w białych i brązowych tkankach tłuszczowych podczas ograniczenia kalorii (CR). Białko to moduluje stopień acetylacji i aktywność syntetazy acetylo-koenzymu A 2, enzymu uważanego za zaangażowany w produkcję energii w warunkach głodu u ssaków. Regulacja tego genu w górę wpływa na ekspresję genów zaangażowanych w funkcje mitochondriów. Podczas postu SIRT3 kontroluje mitochondrialny metabolizm pośredni i wykorzystanie kwasów tłuszczowych poprzez deacetylację dehydrogenazy długołańcuchowego acylo-koenzymu A (LCAD).[1][2] Jest niezbędnym modulatorem podstawowego ATP, a tym samym ogólnej homeostazy energetycznej.[3]
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20 i 20% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Virtual Screening Combined with Enzymatic Assays to Guide the Discovery of Novel SIRT2 Inhibitors.
Scarano, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 24 (2023)
A role for the mitochondrial deacetylase Sirt3 in regulating energy homeostasis.
Ahn BH
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(38), 14447-14452 (2008)
SIRT3 regulates mitochondrial fatty-acid oxidation by reversible enzyme deacetylation.
Hirschey MD, et al.
Nature, 464(7285), 121-125 (2010)
David B Lombard et al.
Molecular and cellular biology, 27(24), 8807-8814 (2007-10-10)
Homologs of the Saccharomyces cerevisiae Sir2 protein, sirtuins, promote longevity in many organisms. Studies of the sirtuin SIRT3 have so far been limited to cell culture systems. Here, we investigate the localization and function of SIRT3 in vivo. We show
L Pacella-Ince et al.
Human reproduction (Oxford, England), 29(7), 1490-1499 (2014-04-29)
Is the activity of sirtuin 3 (SIRT3) altered in granulosa and cumulus cells from young women with reduced ovarian reserve or women of advanced maternal age? SIRT3 mRNA and active protein in granulosa and cumulus cells were decreased in women