Merck
SRE0103
Sigma-Aldrich
MS β-glukuronidaza
Prebuffered, automation-ready hydrolysis mix
Synonim(y):
GUS, MS beta-Glu, beta-Gluc, bgluc
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
Formularz
ready-to-use solution
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Protokół: Skrócona instrukcja obsługi MS β-glukuronidazy
  • MS β-glukuronidaza to stabilna rekombinowana mieszanina β-glukuronidazy do testów na obecność narkotyków w moczu. Hydroliza jest przeprowadzana w temperaturze pokojowej lub w autosamplerze w jednym etapie. Stabilność i kompatybilność z niskimi temperaturami pozwala analitykowi używać MS β-Gluc jako odczynnika laboratoryjnego. Niezawodna hydroliza przez wiele dni na stanowisku pracy oznacza mniej czasu, rzadsze przygotowywanie odczynników i większą automatyzację. Został on zweryfikowany pod kątem szerokiego spektrum sprzężonych analitów, w tym "trudnych do rozszczepienia" glukuronidów, w szczególności opiatów i opioidów. MS β-Gluc eliminuje wąskie gardła w przygotowaniu próbek, umożliwiając jednocześnie w pełni zautomatyzowaną hydrolizę i powtarzalne wyniki analityczne.
Zastosowanie
  • Przygotowanie próbek moczu w laboratoriach toksykologii sądowej i klinicznej
  • Enzymatyczna hydroliza koniugatów glukuronidowych leków do testowania leków w moczu metodą LC/MS
  • Kryminalistyczne testy narkotykowe, monitorowanie leków w miejscu pracy i na receptę, antydoping, SAMHSA
  • Kompatybilny z szeroką gamą koniugatów glukuronidowych leków, w tym między innymi z opioidami, opiatami, benzodiazepinami i kannabinoidami oraz hormonami.
Cechy i korzyści
  • Otwarta butelka zachowuje 97% aktywności w temperaturze 25°C po 2 miesiącach.
  • Stabilny na stole w MasterMix (z metanolem): Zachowuje 99% aktywności przez tydzień.
  • Wstępnie buforowany do użytku z ludzkim moczem z lotnym buforem octanu amonu do LC-MS.
  • Hydroliza jednoetapowa w temperaturze pokojowej lub w autosamplerze (20-40°C).
  • Zweryfikowany z prawdziwymi próbkami ludzkiego moczu, nie syntetycznymi.
  • "Łatwy przepływ pracy.
  • Kompatybilność z automatyzacją (piec i wirówka nie są wymagane).
  • Oczyszczony rekombinowany enzym
Uwaga dotycząca przygotowania
W przypadku opiatów, opioidów i hydrolizy leków o szerokim spektrum działania należy użyć od 80 do 160 μL MS ß-glukuronidazy na reakcję dla 200 μL reakcji w moczu, więc można zhydrolizować 6-12 próbek na ml MS beta-Gluc w zależności od temperatury reakcji.
Przepływy pracy typu "
rozcieńcz i strzelaj ": dodaj formułę MS ß-glukuronidazy i wzorce wewnętrzne w metanolu do moczu i natychmiast przenieś do autosamplera w temperaturze 40°C. Po 16 minutach zmienić temperaturę na 4°C. Zhydrolizowane próbki są gotowe do wstrzyknięcia.
Przepływy pracy z etapem ekstrakcji lub filtracji: dodaj formułę β-glukuronidazy MS i wzorce wewnętrzne w metanolu do moczu. Inkubować 30 minut w temperaturze pokojowej. Kontynuować ekstrakcję lub filtrację.
Przechowywanie i stabilność
  • Długotrwałe przechowywanie: 24 miesiące w temperaturze 2-8 °C.
  • Otoczenie przez 2 miesiące.
  • W temperaturze otoczenia przez 1 tydzień w Master Mix (11% metanolu).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protokoły
MS β-glucuronidase urinalysis workflow overview, features and benefits, and quick start guide video for your drug testing application needs.