SRE0008
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonim(y):
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
About This Item
Polecane produkty
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
skład
Protein, 15-35%
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3