Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8920,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 30 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
414,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
type
Type II
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
InChI key
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% total lactose basis (GC) | assay ≥99% total lactose basis (GC) | assay ≥99% (1H-NMR) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 5 mg/mL |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?