Przejdź do
SML3395
KDM5-C70
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
C 70, C-70, C70, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)isonicotinate, KDM5-C49 ethyl ester, KDOAM-20 ethyl ester, KDOAM-21, KDOAM20 ethyl ester, KDOAM21
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Light yellow to very dark red-bown
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN(CCN(C(CNCC1=CC(C(OCC)=O)=CC=N1)=O)CC)C
InChI
1S/C17H28N4O3/c1-5-21(10-9-20(3)4)16(22)13-18-12-15-11-14(7-8-19-15)17(23)24-6-2/h7-8,11,18H,5-6,9-10,12-13H2,1-4H3
InChI key
WCILOMUUNVPIKQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Histone H3K4 demethylase inhibitor KDM5-C49 ethyl ester prodrug that selectively upregulates H3K4me3 and inhibits KDM5-dependent cancer growth.
KDM5-C70 (KDOAM-21) corresponds to the ethyl ester precursor of a selective αKG-competitive KDM5 histone demethylase inhibitor KDM5-C49 (KDOAM-21; KDM5A/B/C/D Ki = 2/1/6.1/3.4 nM vs. KDM4C/6B/3A/2A Ki = 0.51/4.55/2.59/4.4 μM; KDM5A/B/C/D IC50 = 1.1/0.8/3.2/2.7 μM by FDH assay with [αKG] = 1 mM & [E]/[S] = 0.5/15 μM; KDM5A/B/C IC50 = 25/30/59 nM by alphaLISA with [αKG] = 25 μM & [E]/[S] = 10/100 nM). KDM5-C70 treatment selectively upregulates cellular histone H3 trimethylation on Lys4 (H3K4me3), but not on Lys9/7/36 (5 μM, 3d), and inhibits KDM5-dependent cancer growth (by 85%/MCF7/11d, 97%/BT474/24d, and 70%/ZR-75-1/24d; 5 μM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2774552852PHR1207
form
oil
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
color
, Light yellow to very dark red-bown
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)